Przejdź do
8.07020
Aminopropanol
(mixture of isomers) for synthesis
Synonim(y):
Alkohol aminoizopropylowy, hydroksypropyloamina, izopropanolamina
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
146,00 zł
1 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
204,00 zł
190 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
11 960,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
H2NCH2CH(OH)CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
75.11
UNSPSC Code:
12352104
EC Index Number:
201-162-7
NACRES:
NA.22
MDL number:
Form:
liquid
146,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor pressure
1.93 hPa ( 20 °C)
Quality Segment
form
liquid
autoignition temp.
335 °C
potency
2700 mg/kg LD50, oral (Rat)
expl. lim.
1.9-10.4 % (v/v)
pH
11.3 (20 °C, 10 g/L in H2O)
bp
160 °C
mp
2 °C
transition temp
flash point 71 °C
density
0.962 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
NCC(O)C
InChI
1S/C3H9NO/c1-3(5)2-4/h3,5H,2,4H2,1H3
InChI key
HXKKHQJGJAFBHI-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay isomers (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.959 - 0.961
1-amino-2-propanol (GC, area%): ≥ 90.0 % (a/a)
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Klasa składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 1
flash_point_f
159.8 °F - closed cup
flash_point_c
71 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
78-96-6
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)