Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 209,00 zł |
250 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 248,00 zł |
1 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1100,00 zł |
Informacje o tej pozycji
209,00 zł
grade
synthesis grade
Quality Segment
vapor pressure
14 hPa ( 20 °C)
assay
≥99% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
210 °C
expl. lim.
0.8-6.5 % (v/v)
dilution
(for synthesis)
bp
125-126 °C/1013 hPa
mp
-57 °C
transition temp
flash point 13 °C
density
0.70 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
C(CCCC)CCC
InChI
1S/C8H18/c1-3-5-7-8-6-4-2/h3-8H2,1-2H3
InChI key
TVMXDCGIABBOFY-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
- A oil phase in the preparation of zinc carbonate particles by reverse microemulsion technique.
- As a diluents in the solvent extraction of REEs(rare-earth elements) with extracting agent D2EHPA [di-(2-ethylhexyl)phosphoric acid].
Analysis Note
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.702 - 0.704
Identity (IR): passes test
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description for synthesis | description reagent grade, 98% | description anhydrous, ≥99% | description electronic grade, ≥99.999% metals basis, ≥99% (CP) |
| assay ≥99% (GC) | assay 98% | assay ≥99% | assay ≥99% (CP), ≥99.999% metals basis |
| grade synthesis grade | grade reagent grade | grade anhydrous | grade electronic grade |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| form liquid | form liquid | form liquid | form liquid |
| autoignition temp. 210 °C | autoignition temp. 428 °F | autoignition temp. 428 °F | autoignition temp. 428 °F |
| mp -57 °C | mp −57 °C (lit.) | mp −57 °C (lit.) | mp −57 °C (lit.) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under n-Octane
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
flash_point_f
55.4 °F - closed cup
flash_point_c
13 °C - closed cup
hcodes
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
111-65-9
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?