Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H10O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
186.21
UNSPSC Code:
12352106
EC Index Number:
201-705-8
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥96.0% (GC)
Form:
solid
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥96.0% (GC)
form
solid
potency
1000 mg/kg LD50, oral (Rat), >5000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
pH
3.0 (25 °C, 0.6 g/L in H2O)
mp
125-131 °C
solubility
0.42 g/L
bulk density
240 kg/m3
storage temp.
2-30°C
SMILES string
OC(=O)Cc1c2c(ccc1)cccc2
InChI
1S/C12H10O2/c13-12(14)8-10-6-3-5-9-4-1-2-7-11(9)10/h1-7H,8H2,(H,13,14)
InChI key
PRPINYUDVPFIRX-UHFFFAOYSA-N
Application
- Syntezy, struktury krystaliczne, aktywność przeciwdrobnoustrojowa i zachowanie termiczne kompleksów miedzi (II) pochodzących z kwasu 1-naftylooctowego i diamin: W pracy zbadano właściwości strukturalne i przeciwdrobnoustrojowe kompleksów miedzi pochodzących z kwasu 1-naftylooctowego (LW Xue, C Chen, GQ Zhao, 2020).
- Jednoczesna interkalacja kwasu 1-naftylooctowego i kwasu indolo-3-masłowego do warstwowych podwójnych wodorotlenków i właściwości kontrolowanego uwalniania: Omówiono formułę kontrolowanego uwalniania kwasu 1-naftylooctowego w zastosowaniach rolniczych (S Li, Y Shen, M Xiao, D Liu, L Fan, Z Zhang, 2014).
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 96.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 126 °C
Melting range (upper value): ≤ 134 °C
2-Naphthylacetic acid (GC, area%): ≤ 4.0 % (a/a)
Identity (IR): passes test
Melting range (lower value): ≥ 126 °C
Melting range (upper value): ≤ 134 °C
2-Naphthylacetic acid (GC, area%): ≤ 4.0 % (a/a)
Identity (IR): passes test
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Kwas 1-naftylooctowy
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3