Przejdź do
8.06790
2-Nitrofenol
for synthesis
Synonim(y):
o-Nitrofenol
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
167,00 zł
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
296,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
2-(NO2)C6H4OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
139.11
UNSPSC Code:
12352104
EC Index Number:
201-857-5
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥99.0% (GC)
Form:
solid
167,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor pressure
0.15 hPa ( 25 °C)
Quality Segment
assay
≥99.0% (GC)
form
solid
autoignition temp.
550 °C
potency
2830 mg/kg LD50, oral (Rat), >7940 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
bp
215-216 °C/1013 hPa
mp
44 °C
transition temp
flash point 100.5 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[N+](=O)([O-])c1c(cccc1)O
InChI
1S/C6H5NO3/c8-6-4-2-1-3-5(6)7(9)10/h1-4,8H
InChI key
IQUPABOKLQSFBK-UHFFFAOYSA-N
Application
2-Nitrofenol do syntezy. Nr CAS 88-75-5, numer WE 201-857-5.
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 44 °C
Melting range (upper value): ≤ 46 °C
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2-Nitrofenol
pictograms
Exclamation markEnvironment
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
wgk
WGK 3
flash_point_f
212.9 °F - closed cup
flash_point_c
100.5 °C - closed cup
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)