, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 258,00 zł 219,30 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(C2H5)2CO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
86.13
UNSPSC Code:
12352115
EC Index Number:
202-490-3
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥99% (GC)
Grade:
synthesis grade
Bp:
101-103 °C/1013 mbar
Vapor pressure:
37.6 hPa ( 20 °C)
219,30 zł
Cena katalogowa258,00 złZaoszczędź 15%Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócgrade
synthesis grade
Quality Segment
vapor pressure
37.6 hPa ( 20 °C)
assay
≥99% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
425 °C
potency
2900 mg/kg LD50, oral (Rat), 16200 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
1.6-7.7 % (v/v)
dilution
(for synthesis)
pH
6.2 (20 °C, 50 g/L in H2O)
bp
101-103 °C/1013 mbar
mp
-40 °C
transition temp
flash point 7 °C
solubility
50 g/L
density
0.81 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
O=C(CC)CC
InChI
1S/C5H10O/c1-3-5(6)4-2/h3-4H2,1-2H3
InChI key
FDPIMTJIUBPUKL-UHFFFAOYSA-N
Application
- Efekty stabilizacji rezonansowej w autooksydacji ketonów: Specyficzne dla izomerów powstawanie cyklicznego eteru i ketohydroperoksydu w niskotemperaturowym (400-625 K) utlenianiu ketonu dietylowego...: Badanie to analizuje niskotemperaturowe utlenianie ketonu dietylowego, podkreślając, w jaki sposób stabilizacja rezonansowa wpływa na tworzenie się specyficznych cyklicznych eterów i ketohydroperoksydów, istotnych dla zrozumienia mechanizmów spalania i środowiskowych konsekwencji stosowania ketonów w zastosowaniach przemysłowych (Scheer AM et al., 2016).
- Niskotemperaturowa chemia spalania nowych biopaliw: stabilizowany rezonansowo QOOH w utlenianiu ketonu dietylowego...: Badania te koncentrują się na chemii spalania ketonu dietylowego jako biopaliwa, zapewniając wgląd w tworzenie stabilizowanych rezonansowo półproduktów QOOH, które mają kluczowe znaczenie dla opracowania bardziej wydajnych i czystszych paliw do spalania (Scheer AM et al., 2014).
- Technika mokrej dyfuzji denudacyjnej i oznaczanie lotnych związków organicznych w powietrzu. I. Związki tlenowe (alkohole i ketony)...: Bada zastosowanie ketonu dietylowego w monitorowaniu jakości powietrza, wykorzystując nowatorską technikę denudera dyfuzyjnego z mokrym ściekiem do czułego wykrywania związków tlenowych, istotnych dla monitorowania środowiska i zgodności z przepisami (Pesková J et al., 2001).
- Graniceidentyfikacji lotnychzwiązków organicznych we krwi metodą GC-FTIR: Omówiono granice wykrywania lotnych związków organicznych, w tym ketonu dietylowego, we krwi przy użyciu zaawansowanej chromatografii gazowej typu "purge-and-trap" sprzężonej ze spektroskopią w podczerwieni z transformacją Fouriera, podkreślając jej znaczenie w analizach kryminalistycznych i toksykologicznych (Ojanperä I et al., 1998).
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.813 - 0.815
Identity (IR): passes test
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.813 - 0.815
Identity (IR): passes test
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
supp_hazards
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
44.6 °F
flash_point_c
7 °C
target_organs
Central nervous system, Respiratory system
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?