Przejdź do
8.03546
2,2-bis(4-hydroksyfenylo) propan
for synthesis
Synonim(y):
2,2-Bis(4-hydroxyphenyl) propane, 2,2′-(4,4′-Dihydroxydiphenyl)propane, 2,2-Bis(4-hydroxyphenyl)propane, 4,4′-Isopropylidenediphenol, Bisphenol
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
[4-(HO)C6H4]2C(CH3)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
228.29
UNSPSC Code:
12352104
EC Index Number:
201-245-8
NACRES:
NA.22
MDL number:
vapor pressure
<1 Pa ( 25 °C)
assay
≥97.0% (GC)
form
flakes
autoignition temp.
510 °C
potency
3250 mg/kg LD50, oral (Rat), 3000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
bp
220 °C/5 hPa
mp
155 °C
transition temp
flash point 227 °C
solubility
insoluble 0.3 g/L
density
1.19 g/cm3 at 25 °C
bulk density
600 kg/m3
storage temp.
2-30°C
InChI
1S/C15H16O2/c1-15(2,11-3-7-13(16)8-4-11)12-5-9-14(17)10-6-12/h3-10,16-17H,1-2H3
InChI key
IISBACLAFKSPIT-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 154 °C
Melting range (upper value): ≤ 157 °C
Identity (IR): passes test
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - ED ENV 1 - ED HH 1 - Eye Dam. 1 - Repr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
signalword
Danger
target_organs
Respiratory system
wgk
WGK 3
flash_point_f
440.6 °F - closed cup
flash_point_c
227 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
80-05-7
CAS No.
80-05-7
CAS No.
Certyfikaty analizy (CoA)