Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
250 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 262,00 zł |
1 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 610,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(CH2=CHCH2)2NH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
97.16
UNSPSC Code:
12352116
EC Index Number:
204-671-2
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥97.0% (GC)
Form:
liquid
262,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócvapor pressure
24.2 hPa ( 20 °C)
Quality Segment
assay
≥97.0% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
273 °C
potency
578 mg/kg LD50, oral (Rat), >500 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
0.93-14.2 % (v/v)
pH
11.5 (9.7 g/L in H2O)
bp
111 °C/1013 hPa
mp
-88 °C
transition temp
flash point 11 °C
solubility
86 g/L
density
0.79 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
N(CC=C)CC=C
InChI
1S/C6H11N/c1-3-5-7-6-4-2/h3-4,7H,1-2,5-6H2
InChI key
DYUWTXWIYMHBQS-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.787 - 0.792
Identity (IR): passes test
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.787 - 0.792
Identity (IR): passes test
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Dialiloamina
Słowo ostrzegawcze
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Co się dzieje?
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
51.8 °F
Temperatura zapłonu (°C)
11 °C
Kody zagrożeń
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?