Merck
8.03257
N-fenylo-2,2′-iminodietanol
for synthesis
Synonim(y):
N-Phenyl-2,2′-iminodiethanol
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C6H5N(CH2CH2OH)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
181.23
UNSPSC Code:
12352104
EC Index Number:
204-368-5
NACRES:
NA.22
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor pressure
<1 hPa ( 20 °C)
Quality Segment
autoignition temp.
380 °C (DIN 51794)
potency
3400 mg/kg LD50, oral (Rat), >2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
pH
8.2 (50 °C, 3 g/L in H2O)
mp
54-59 °C
transition temp
flash point 200 °C
solubility
3 g/L
density
1.1 g/cm3 at 60 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
N(CCO)(CCO)c1ccccc1
InChI
1S/C10H15NO2/c12-8-6-11(7-9-13)10-4-2-1-3-5-10/h1-5,12-13H,6-9H2
InChI key
OJPDDQSCZGTACX-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (HClO₄): ≥ 98.0 %
Melting range (lower value): ≥ 54 °C
Melting range (upper value): ≤ 58 °C
Identity (IR): passes test
Słowo ostrzegawcze
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - STOT RE 2
Narządy docelowe
Blood
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 2
Piktogramy
Health hazardCorrosion
Kody zagrożeń
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
62-53-3
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)