Przejdź do
8.03090
Bifenyl
for synthesis
Synonim(y):
Biphenyl
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H10
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
154.21
NACRES:
NA.22
EC Index Number:
202-163-5
UNSPSC Code:
12352005
MDL number:
Assay:
≥99.0% (GC)
Form:
crystals
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor pressure
0.07 hPa ( 20 °C)
Quality Segment
assay
≥99.0% (GC)
form
crystals
autoignition temp.
570 °C
potency
2140 mg/kg LD50, oral (Rat)
expl. lim.
0.7-3.4 % (v/v)
bp
255 °C/1013 hPa
mp
68-70 °C
transition temp
flash point 113 °C
bulk density
600 kg/m3
storage temp.
2-30°C
SMILES string
C1(C2=CC=CC=C2)=CC=CC=C1
InChI
1S/C12H10/c1-3-7-11(8-4-1)12-9-5-2-6-10-12/h1-10H
InChI key
ZUOUZKKEUPVFJK-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 68 °C
Melting range (upper value): ≤ 70 °C
Identity (IR): passes test
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Bifenyl
pictograms
Exclamation markEnvironment
signalword
Warning
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
230.0 °F - closed cup
flash_point_c
110 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)