Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
250 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 420,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
Br(CH2)6Br
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
243.97
UNSPSC Code:
12352101
EC Index Number:
211-067-2
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥97.0% (GC)
420,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócvapor pressure
<1 hPa ( 20 °C)
Quality Segment
assay
≥97.0% (GC)
potency
1800 mg/kg LD50, oral (Rat), >2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
mp
-85 °C
transition temp
flash point >110 °C
density
1.61 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
BrCCCCCCBr
InChI
1S/C6H12Br2/c7-5-3-1-2-4-6-8/h1-6H2
InChI key
SGRHVVLXEBNBDV-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.604 - 1.606
Identity (IR): passes test
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.604 - 1.606
Identity (IR): passes test
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1,6-dibromoheksan
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
230.0 °F
flash_point_c
> 110 °C