Przejdź do
8.02681
Cumene
for synthesis
Synonim(y):
2-fenylopropan, izopropylobenzen
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
332,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C6H5CH(CH3)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
120.19
UNSPSC Code:
12352005
EC Index Number:
202-704-5
NACRES:
NA.22
MDL number:
Form:
liquid
332,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor pressure
5.3 hPa ( 20 °C)
Quality Segment
form
liquid
autoignition temp.
420 °C
potency
1400 mg/kg LD50, oral (Rat), 10578 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
0.8-6.0 % (v/v)
bp
153 °C/1013 hPa
mp
-96 °C
transition temp
flash point 31 °C
density
0.86 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
C(C)(C)c1ccccc1
InChI
1S/C9H12/c1-8(2)9-6-4-3-5-7-9/h3-8H,1-2H3
InChI key
RWGFKTVRMDUZSP-UHFFFAOYSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Cumene
Słowo ostrzegawcze
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Carc. 1B - Flam. Liq. 3 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Temperatura zapłonu (°F)
87.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
31.0 °C - closed cup
Co się dzieje?
WGK 3
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
98-82-8
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)