Przejdź do
8.02675
Cyklododekanol
for synthesis
Synonim(y):
Cyclododecanol
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
250 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2810,00 zł
2107,50 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H24O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
184.32
MDL number:
UNSPSC Code:
12352104
EC Index Number:
217-031-2
NACRES:
NA.22
2107,50 zł
Cena katalogowa2810,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor pressure
<1 hPa ( 20 °C)
Quality Segment
autoignition temp.
380 °C
potency
>2500 mg/kg LD50, oral (Rat)
bp
272 °C/1013 hPa
mp
75-78 °C
transition temp
flash point 138 °C
solubility
0.04 g/L
storage temp.
2-30°C
SMILES string
OC1CCCCCCCCCCC1
InChI
1S/C12H24O/c13-12-10-8-6-4-2-1-3-5-7-9-11-12/h12-13H,1-11H2
InChI key
SFVWPXMPRCIVOK-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Environment
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
280.4 °F
flash_point_c
138 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)