Przejdź do
8.01808
Benzoiloctan etylu
for synthesis
Synonim(y):
Ester etylowy kwasu benzoiloctowego, ester etylowy kwasu 3-okso-3-fenylopropionowego
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
176,00 zł
250 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
357,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H12O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
192.21
UNSPSC Code:
12352108
EC Index Number:
202-295-3
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥95.0% (acidimetric)
Form:
liquid
176,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor pressure
1 hPa ( 108 °C)
Quality Segment
assay
≥95.0% (acidimetric)
form
liquid
autoignition temp.
375 °C (DIN 51794)
potency
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
transition temp
flash point 140 °C
density
1.114 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
O(CC)C(=O)CC(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C11H12O3/c1-2-14-11(13)8-10(12)9-6-4-3-5-7-9/h3-7H,2,8H2,1H3
InChI key
GKKZMYDNDDMXSE-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (acidimetric): ≥ 95.0 %
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.105 - 1.120
Identity (IR): passes test
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Benzoiloctan etylu
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
284.0 °F - closed cup
flash_point_c
140 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)