Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 194,00 zł |
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 317,00 zł | |
500 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 426,00 zł |
1 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 580,00 zł |
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 626,00 zł | |
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 911,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.22
UNSPSC Code:
41116105
Assay:
≥99.0% (GC)
Form:
liquid
194,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócvapor pressure
6.6 hPa ( 20 °C)
Quality Segment
assay
≥99.0% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
425 °C
expl. lim.
5-16 % (v/v)
pH
6-7 (20 °C, 500 g/L in H2O)
kinematic viscosity
3.43 cSt(23 °C)
bp
129 °C/1013 hPa
mp
-63 °C
transition temp
flash point 55 °C
density
1.2 g/cm3 at 20 °C
General description
do syntezy
Application
2-Chloroetanol do syntezy. CAS 107-07-3, numer WE 203-459-7, masa molowa 80,51 g/mol.
Preparation Note
Przechowywać w temperaturze od +5°C do +30°C.
Analysis Note
Oznaczenie (GC, powierzchnia%):≥ 99.0 % (a/a)
Gęstość (d 20 °C/ 4 °C):1.201 - 1.203
Woda (wg Karla Fischera):≤ 0.10 %
Tożsamość (IR):przechodzi test
Gęstość (d 20 °C/ 4 °C):1.201 - 1.203
Woda (wg Karla Fischera):≤ 0.10 %
Tożsamość (IR):przechodzi test
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Met. Corr. 1
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
131.0 °F - closed cup
flash_point_c
55 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?