Przejdź do
8.00184
Azodicarboxamide
for synthesis
Synonim(y):
Azodicarboxamide, Azodicarbonamide, 1,1-Azobisformamide, Dicarbamoyldiimide
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
116.08
EC Index Number:
204-650-8
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Form:
powder
vapor pressure
<1 Pa ( 25 °C)
Quality Level
form
powder
potency
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat), >500 mg/kg LD50, skin (Rat)
pH
7 ( in H2O, neutral)
mp
>200 °C (decomposition)
transition temp
flash point >200 °C
solubility
0.033 g/L
density
1.61 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
15-25°C
InChI
1S/C2H4N4O2/c3-1(7)5-6-2(4)8/h(H2,3,7)(H2,4,8)
InChI key
XOZUGNYVDXMRKW-UHFFFAOYSA-N
General description
for synthesis
Application
Azodicarboxamide for synthesis. CAS No. 123-77-3, EC Number 204-650-8.
Analysis Note
Assay (iodometric)≥ 98.0 %Identity (IR)passes test
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
signalword
Danger
supp_hazards
Klasa składowania
4.1A - Other explosive hazardous materials
wgk
WGK 1
flash_point_c
> 200 °C
flash_point_f
>392.0 °F
pictograms
Health hazard
hcodes
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
123-77-3
CAS No.
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
800184025004022536356228
800184002504027269075491