Przejdź do
7910-OP
Siarczan dodecylu sodu
OmniPur®
greener alternative
Bardziej ekologiczna alternatywa
Synonim(y):
SDS, laurylosiarczan sodu, siarczan n-dodecylu, sód
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1190,00 zł
5 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
9670,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3(CH2)11SO4Na
Numer CAS:
UNSPSC Code:
12352302
NACRES:
NA.28
MDL number:
1190,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
form
powder
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
greener alternative product characteristics
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
color
white to off-white
greener alternative category
shipped in
ambient
storage temp.
room temp
SMILES string
[Na+].[S](=O)(=O)([O-])OCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C12H26O4S.Na/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-16-17(13,14)15;/h2-12H2,1H3,(H,13,14,15);/q;+1/p-1
InChI key
DBMJMQXJHONAFJ-UHFFFAOYSA-M
General description
Odpowiedni do szerokiego zakresu zastosowań w biologii molekularnej. Klasa biologii molekularnej.
Specyfikacje
DNAza: nie wykryto
RNAza: nie wykryto
Proteaza: nie wykryto
Fosfataza: nie wykryto
Chlorek (Cl): ≤0.03%
Miedź (Cu): ≤0,0005%
Żelazo (Fe): ≤0,0001%
Ołów (Pb): ≤0,0005%
A260 (0,1 M, woda): ≤0,1 AU
A280 (0,1 M, woda): ≤0,1 AU
Kwasowość lub zasadowość: Przechodzi test
Czystość: ≥99% według testu
Test (zawartość C-12): ≥98%
Strata przy suszeniu: ≤1,0%
Fosforan (PO4): ≤0,001%
Rozpuszczalność w alkoholu: Przechodzi test
Przeznaczony wyłącznie do użytku laboratoryjnego i produkcyjnego. Nie do użytku z lekami, żywnością lub w gospodarstwie domowym.
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product is used as a surfactant to enhance catalysis.  Click here for more information.
Application
  • Udoskonalenie właściwości reologicznych maści o wysokim obciążeniu lekiem za pomocą SDS i uczenia maszynowego...: Badania te wykorzystują dodecylosiarczan sodu (SDS) do optymalizacji właściwości teksturalnych maści farmaceutycznych, ilustrując integrację SDS z technikami uczenia maszynowego do kontroli jakości w formulacji leków (Liu et al., 2024).
  • Enzymatyczna i algebraiczna metodologia określania zawartości inhibitorów Kunitza i Bowmana-Birka oraz ich udziału w całkowitej inhibicji trypsyny lub chymotrypsyny w soi...: Opisuje nowatorskie zastosowanie SDS w testach enzymatycznych do analizy inhibitorów białek w soi, oferując postęp metodologiczny w biochemii rolniczej (Liu K., 2024).
  • Elektroforeza..: Podkreśla kluczową rolę SDS w technikach elektroforezy, niezbędnych do rozdzielania i analizy białek i kwasów nukleinowych w badaniach biochemicznych (Sonagra i Dholariya, 2024).
  • Proteomika ujawnia mechanizm degradacji białek i jego związek z właściwościami sensorycznymi i teksturowymi kalmarów suszonych na sucho podczas przetwarzania: Wykorzystuje SDS w badaniach proteomicznych do badania interakcji białek w przetwarzaniu żywności, łącząc zmiany molekularne z cechami sensorycznymi i teksturalnymi owoców morza (Chen et al., 2024).
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
OMNIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Łatwopalny (J)
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
4.1B - Flammable solid hazardous materials
wgk
WGK 2
flash_point_f
338.0 °F
flash_point_c
170 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)