Merck
71748-M
Pływający stojak, Mega
Synonim(y):
Stojak pływający do dializatorów D-Tube
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.24
UNSPSC Code:
41104900
Manufacturer/tradename:
Novagen®
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
manufacturer/tradename
Novagen®
storage condition
OK to freeze
storage temp.
10-30°C
General description
Stelaż pływający jest przeznaczony do przechowywania dializatorów D-Tube w buforze wymiennym. Każdy Floating Rack, Mini może pomieścić do dziewięciu urządzeń D-Tube Dialyzer, Mini. Każdy Floating Rack, Midi może pomieścić do czterech urządzeń D-Tube Dialyzer, Midi. Każdy Floating Rack, Maxi może pomieścić do siedmiu urządzeń D-Tube Dialyzer, Maxi. Każdy Floating Rack, Mega może pomieścić jedno urządzenie D-Tube Dialyzer, Mega. Każde opakowanie zawiera 10 stojaków pływających.
Features and Benefits
  • Łatwe w obsłudze dializatory do wymiany buforu i usuwania mocznika oraz detergentów
  • Idealny do elektroelucji białek, kompleksów białko-DNA, oligonukleotydów, DNA i RNA z żeli poliakrylamidowych i agarozowych
  • Jednoetapowa procedura, która nie wymaga strzykawek ani żadnego specjalnego sprzętu
  • Odzysk objętości próbki >97%
  • Wolny od proteaz, RNAz, DNAz i produktów PCR
Legal Information
NOVAGEN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Klasa składowania
10-13 - German Storage Class 10 to 13