Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
96 ea | Przewidywany termin wysyłki03 sierpnia 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 2960,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.24
UNSPSC Code:
41104900
2960,00 zł
Przewidywany termin wysyłki03 sierpnia 2026Szczegóły
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócmanufacturer/tradename
Novagen®
Quality Segment
storage condition
OK to freeze
shipped in
ambient
storage temp.
10-30°C
General description
Dializator D-Tube96 umożliwia wygodną i jednoczesną dializę 96 próbek z dużą wydajnością. Urządzenie wykorzystuje funkcje dializatora D-Tube Dialyzer Mini w konfiguracji 96-rurowej. Dializatory D-Tube to łatwe w obsłudze dializatory z podwójnymi membranami o dużej powierzchni. Membrana jest bardzo czysta, wykonana z regenerowanej celulozy poddanej obróbce EDTA, nie zawiera siarki ani metali ciężkich i jest dostępna w wersjach o masie cząsteczkowej 6-8 kDa lub 12-14 kDa. Dializatory D-Tube Mini mają pojemność 10-250 µl i są idealne do małych próbek. Próbki są dodawane i usuwane za pomocą standardowej pipety laboratoryjnej, pipety wielokanałowej lub za pomocą robota dozującego. Dializatory D-Tube96 są odpowiednie do dializy białek, oligonukleotydów, RNA i DNA w formacie o wysokiej przepustowości. Każdy zestaw zawiera pływający stojak z 96 dializatorami D-Tube Mini, 96 zakrętek i samoprzylepny aluminiowy uszczelniacz do płytek. Jeśli wymagana jest mniejsza liczba probówek niż 96, nadmiar probówek można usunąć z urządzenia modułowego i zachować do wykorzystania w późniejszym czasie. Dializatory D-Tube96 idealnie nadają się do wymiany buforu próbek białek na fizjologicznie odpowiedni bufor po sprawdzeniu optymalnych warunków ponownego fałdowania za pomocą systemów ponownego fałdowania białek iFOLD .
Other Notes
•: 1: D-Tube96 Dialyzer, 12-14 kDa
•: 96: D-Tube96 Dialyzer caps
•: 1: Aluminum Plate Sealer
•: 96: D-Tube96 Dialyzer caps
•: 1: Aluminum Plate Sealer
Legal Information
NOVAGEN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description - | description - | description - | description - |
| shipped in ambient | shipped in - | shipped in - | shipped in - |
| storage condition OK to freeze | storage condition OK to freeze | storage condition OK to freeze | storage condition OK to freeze |
| storage temp. 10-30°C | storage temp. 15-25°C | storage temp. 10-30°C | storage temp. 10-30°C |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| manufacturer/tradename Novagen® | manufacturer/tradename Novagen® | manufacturer/tradename Novagen® | manufacturer/tradename Novagen® |
Klasa składowania
10-13 - German Storage Class 10 to 13
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?