Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
50 μg | Przewidywany termin wysyłki09 października 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 1410,00 zł |
1 mg | Przewidywany termin wysyłki29 września 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 23 320,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.41
UNSPSC Code:
51111800
Clone:
-
Species reactivity:
-
Application:
—
Citations:
-
1410,00 zł
Przewidywany termin wysyłki09 października 2026Szczegóły
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?