Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.54
UNSPSC Code:
41106610
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
storage condition
OK to freeze
technique(s)
molecular cloning: suitable
shipped in
dry ice
storage temp.
−70°C
General description
System pET jest najpotężniejszym systemem opracowanym do klonowania i ekspresji rekombinowanych białek w E. coli. Geny docelowe są klonowane w plazmidach pET pod kontrolą silnych sygnałów transkrypcji i (opcjonalnie) translacji bakteriofaga T7; ekspresja jest indukowana przez zapewnienie źródła polimerazy RNA T7 w komórce gospodarza. Polimeraza RNA T7 jest tak selektywna i aktywna, że po pełnej indukcji prawie wszystkie zasoby komórki są przekształcane w ekspresję genu docelowego; pożądany produkt może stanowić ponad 50% całkowitego białka komórki kilka godzin po indukcji. Wszystkie wektory pET i produkty towarzyszące są dostępne jako zestawy zaprojektowane do wygodnego klonowania, ekspresji, wykrywania i oczyszczania białek docelowych. Wektor pET-46 Ek/LIC jest kompatybilną z LIC pochodną pET-45b(+). Plazmid zawiera silny promotor T7lac i aminokońcową sekwencję kodującą His-Tag®, po której następuje miejsce klonowania Ek/LIC zaprojektowane w celu umożliwienia generowania białek fuzyjnych z minimalną sekwencją zakodowaną w wektorze. Opcjonalna C-końcowa sekwencja kodująca S-Tag jest kompatybilna z oczyszczaniem, wykrywaniem i kwantyfikacją (1). Plazmid ten jest kompatybilny z adapterami LIC Duet do koekspresji dwóch białek, a także z wektorami pCDF-2 i pRSF-2 Ek/LIC do koekspresji do sześciu białek przy użyciu adapterów LIC Duet.
Other Notes
Kim, J.S. i Raines, R.T. 1993. Protein Science 2, 348.
- 1 µg- Ek/LIC Vector
- 25 units- T4 DNA Polymerase, LIC-qualified
- 50 µl- 25 mM EDTA
- 40 µl- 25 mM dATP
- 8 µl- Ek/LIC β-gal Control Insert
- 100 µl- 100 mM DTT
- 50 µl- 10X T4 DNA Polymerase Buffer
- 1.5 ml- Nuclease-free Water
- 5 × 2 ml- SOC Medium
- 10 µl- Test Plasmid
- 0.2 ml- BL21(DE3)pLysS Competent Cells
- 0.2 ml- BL21(DE3) Competent Cells
- 22 × 50 µl- NovaBlue GigaSingles Competent Cells
Legal Information
HIS TAG is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Komercyjne wykorzystanie niniejszego Produktu wymaga uzyskania licencji komercyjnej od EMD Millipore Corporation. Użycie komercyjne obejmuje między innymi (1) użycie Produktu lub jego składników w produkcji; (2) użycie Produktu lub jego składników w celu świadczenia usług, dostarczania informacji lub danych innym osobom w zamian za wynagrodzenie; (3) użycie Produktu lub jego składników (lub ich pochodnych) do celów terapeutycznych, diagnostycznych lub profilaktycznych (w tym jako część urządzenia, chipa, testu lub innego produktu); lub (4) odsprzedaż Produktu lub jego składników, niezależnie od tego, czy taki Produkt lub jego składniki są odsprzedawane do użytku w badaniach. Żadne z postanowień zawartych w niniejszym dokumencie nie stanowi ani nie gwarantuje, że do korzystania z niniejszego Produktu nie są wymagane dodatkowe prawa osób trzecich.
Niniejszy produkt zawiera organizmy zmodyfikowane genetycznie (GMO). W UE GMO są regulowane odpowiednio dyrektywami 2001/18/WE i 2009/41/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz ich krajową implementacją w państwach członkowskich. Przepisy te zobowiązują MilliporeSigma do żądania pewnych informacji o użytkowniku i zakładzie, w którym przetwarzane są GMO. Clickhere for Enduser Declaration (EUD) Form.
Niniejszy produkt zawiera organizmy zmodyfikowane genetycznie (GMO). W UE GMO są regulowane odpowiednio dyrektywami 2001/18/WE i 2009/41/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz ich krajową implementacją w państwach członkowskich. Przepisy te zobowiązują MilliporeSigma do żądania pewnych informacji o użytkowniku i zakładzie, w którym przetwarzane są GMO. Clickhere for Enduser Declaration (EUD) Form.
Toksyczność: Wiele wartości toksyczności, patrz MSDS
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?