Merck
71251-M
Komórki kompetentne Veggie NovaBlue Singles - Novagen
Escherichia coli, rod shaped
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41106202
NACRES:
NA.81
Biological source:
Escherichia coli
Growth mode:
adherent or suspension
Morphology:
rod shaped
Manufacturer/tradename:
Novagen®
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Komórki kompetentne Veggie NovaBlue Singles - Novagen,
biological source
Escherichia coli
manufacturer/tradename
Novagen®
storage condition
OK to freeze
growth mode
adherent or suspension
morphology
rod shaped
technique(s)
microbiological culture: suitable
shipped in
dry ice
storage temp.
−70°C
General description
Genotyp: endA1 hsdR17 (rK12- mK12+) supE44 thi-1 recA1 gyrA96 relA1 lac F′[proA+B+lacIqZΔM15::Tn10] (TetR)
Ten produkt zawiera organizmy zmodyfikowane genetycznie (GMO). W UE GMO są regulowane przez dyrektywy 2001/18/WE i 2009/41/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz ich krajowe wdrożenie w państwach członkowskich. Przepisy te zobowiązują nas do żądania pewnych informacji o użytkowniku i zakładzie, w którym przetwarzane są GMO. Kliknij tutaj, aby uzyskać formularz deklaracji użytkownika końcowego (EUD).
Veggie NovaBlue Singles Komórki kompetentne są dostępne do rutynowych zastosowań klonowania. NovaBlue to szczep K-12 idealnie nadający się jako początkowy gospodarz do klonowania ze względu na wysoką wydajność transformacji, zdolność do niebieskiego/białego przesiewania (z odpowiednimi plazmidami) oraz mutacje w recA i endA, które skutkują wysoką wydajnością wysokiej jakości plazmidowego DNA.
Biochem/physiol Actions
Genotyp: endA1 hsdR17 (rK12- mK12+) supE44 thi-1 recA1 gyrA96 relA1 lac Fʹ[proA+B+lacIqZΔM15::Tn10] (TetR)
Features and Benefits
- Gwarantowana skuteczność >1,5 × 10⁸ jtk/µg
- Wyprodukowany bez użycia pożywek i składników pochodzenia zwierzęcego
- Powtarzalne klonowanie o wysokiej wydajności
- Produkuje wysokiej jakości plazmidowe DNA
- Łatwy w użyciu format Singles
- Przygotowany przy użyciu zoptymalizowanej metody chemicznej
Other Notes
•11 or 22 rxnVeggie NovaBlue Singles Competent Cells
•2 or 4 × 2 mlSOC Medium
•10 µlTest Plasmid
Legal Information
NOVAGEN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
This product is sold for internal research use only. Any commercial use of this product, its components, and/or any derivatives thereof (including but not limited to proteins produced using the product or its components) (together and hereinafter the “EMD Product”) requires signature of a written commercial use agreement with EMD Millipore Corporation or its successor-in-interest. Commercial use shall include but not be limited to: (1) use of the EMD Product to manufacture products for sale to third parties; (2) use of the EMD Product to provide services, information, or data to third parties in exchange for consideration; (3) use of the EMD Product for therapeutic, diagnostic or prophylactic purposes (including as part of a device, chip, assay or other product); or (4) resale of the EMD Product, whether or not such EMD Product is resold for research use. Nothing contained herein shall be deemed to represent or warrant that additional third party rights are not required for use of the EMD Product. Please direct any questions on these use restrictions to: [email protected].
Toksyczność: Wiele wartości toksyczności, patrz MSDS (O)
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c