Merck
71177-M
Zestaw komórek kompetentnych Rosetta-gami B - Novagen
Escherichia coli, rod shaped
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41106202
NACRES:
NA.81
Biological source:
Escherichia coli
Growth mode:
adherent or suspension
Morphology:
rod shaped
Manufacturer/tradename:
Novagen®
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Zestaw komórek kompetentnych Rosetta-gami B - Novagen,
biological source
Escherichia coli
Quality Segment
manufacturer/tradename
Novagen®
storage condition
OK to freeze, avoid repeated freeze/thaw cycles
growth mode
adherent or suspension
morphology
rod shaped
technique(s)
microbiological culture: suitable
shipped in
dry ice
storage temp.
−70°C
General description
Genotypy:
Rosetta-gami B
F-ompThsdSB (rB- mB-) gal dcm lacY1 ahpC gor522::Tn10trxB pRARE (CamR, KanR, TetR)
Rosetta-gami B(DE3)
F-ompThsdSB (rB- mB-) gal dcm lacY1 ahpC (DE3) gor522::Tn10trxB pRARE (CamR, KanR, TetR)
Rosetta-gami B(DE3)pLysS
F-ompThsdSB (rB- mB-) gal dcm lacY1 ahpC (DE3) gor522::Tn10trxB pLysSRARE (CamR, KanR, TetR)
Ten produkt zawiera organizmy zmodyfikowane genetycznie (GMO). W UE GMO są regulowane odpowiednio dyrektywami 2001/18/WE i 2009/41/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz ich krajową implementacją w państwach członkowskich. Przepisy te zobowiązują nas do żądania pewnych informacji o użytkowniku i zakładzie, w którym przetwarzane są GMO. Kliknij tutaj, aby uzyskać formularz deklaracji użytkownika końcowego (EUD).
Szczepy Rosetta-gami B łączą kluczowe cechy BL21 (i jego pochodnej Tuner ), Origami i Rosetta w celu zwiększenia zarówno ekspresji białek eukariotycznych, jak i tworzenia docelowych wiązań dwusiarczkowych w cytoplazmie bakterii. Szczepy te są kompatybilne z wektorami odpornymi na ampicylinę lub spektynomycynę.
DE3 wskazuje, że gospodarz jest lizogenem λDE3, a zatem posiada chromosomalną kopię genu polimerazy RNA T7 pod kontrolą promotora lacUV5. Takie szczepy są odpowiednie do produkcji białek z genów docelowych sklonowanych w wektorach pET poprzez indukcję IPTG.
Szczepy pLysS wyrażają lizozym T7, który dodatkowo tłumi podstawową ekspresję polimerazy RNA T7 przed indukcją, stabilizując w ten sposób rekombinanty pET kodujące białka docelowe, które wpływają na wzrost i żywotność komórek.
Other Notes
•2 × 0.2 mlRosetta-gami B Competent Cells
•2 × 0.2 mlRosetta-gami B(DE3) Competent Cells
•2 × 0.2 mlRosetta-gami B(DE3)pLysS Competent Cells
•4 × 2 mlSOC Medium
•2 ngTest Plasmid
Legal Information
NOVAGEN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
This product is sold for internal research use only. Any commercial use of this product, its components, and/or any derivatives thereof (including but not limited to proteins produced using the product or its components) (together and hereinafter the “EMD Product”) requires signature of a written commercial use agreement with EMD Millipore Corporation or its successor-in-interest. Commercial use shall include but not be limited to: (1) use of the EMD Product to manufacture products for sale to third parties; (2) use of the EMD Product to provide services, information, or data to third parties in exchange for consideration; (3) use of the EMD Product for therapeutic, diagnostic or prophylactic purposes (including as part of a device, chip, assay or other product); or (4) resale of the EMD Product, whether or not such EMD Product is resold for research use. Nothing contained herein shall be deemed to represent or warrant that additional third party rights are not required for use of the EMD Product. Please direct any questions on these use restrictions to: [email protected].
Toksyczność: Wiele wartości toksyczności, patrz MSDS (O)