Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 kit | Przewidywany termin wysyłki24 sierpnia 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 3210,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.54
UNSPSC Code:
41106610
3210,00 zł
Przewidywany termin wysyłki24 sierpnia 2026Szczegóły
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócconjugate
S-Tag
Quality Segment
tag
Herpes Simplex Virus (HSV) tagged, His tagged
manufacturer/tradename
Novagen®
storage condition
OK to freeze
shipped in
dry ice
storage temp.
−70°C
General description
System pETcoco łączy w sobie zalety ekspresji białka napędzanej promotorem T7 ze zdolnością do kontrolowania liczby kopii plazmidu (Sektas 2003). W obecności 0,2% glukozy, rekombinowane plazmidy pETcoco są utrzymywane na poziomie jednej kopii na komórkę. W tym stanie pojedynczej kopii klony pETcoco są niezwykle stabilne, ponieważ ekspresja tła i wynikające z niej rearanżacje lub delecje genów są praktycznie nieobecne. W celu przygotowania plazmidu, liczba kopii może zostać zwiększona do około 40 kopii na komórkę niezależnie od ekspresji genu docelowego poprzez dodanie L-arabinozy do pożywki hodowlanej. Zarówno ekspresja genu docelowego, jak i amplifikacja plazmidu i insertu są indukowane po dodaniu IPTG. Oba wektory pETcoco-1 i pETcoco-2 posiadają N-końcowy His-Tag i wewnętrzne sekwencje S-Tag, z których obie są rozszczepialne przez enterokinazę, oraz opcjonalną C-końcową sekwencję HSV-Tag. Komórki kompetentne NovaF do klonowania genów docelowych i komórki kompetentne Tuner(DE3) do ekspresji są dostarczane z systemami pETcoco-1 i pETcoco-2.
Koekspresja
Plazmid pETcoco-1 zawiera zgodny z wektorem pET początek replikacji i marker oporności na chloramfenikol, dzięki czemu nadaje się do transformacji do komórek zawierających już rekombinanty pET lub pETDuet-1 oporne na ampicylinę lub kanamycynę, aby umożliwić koekspresję wielu genów docelowych w tej samej komórce. Plazmid pETcoco-2 odporny na ampicylinę jest kompatybilny ze szczepami gospodarza pET dostarczającymi rzadkie kodony tRNA i/lub lizozym T7 na plazmidzie odpornym na chloramfenikol oraz z rekombinantami pET odpornymi na kanamycynę do celów koekspresji. pETcoco-2 może być również stosowany do koekspresji z rekombinantami pACYCDuet-1 z odpowiednimi szczepami gospodarza.
Koekspresja
Plazmid pETcoco-1 zawiera zgodny z wektorem pET początek replikacji i marker oporności na chloramfenikol, dzięki czemu nadaje się do transformacji do komórek zawierających już rekombinanty pET lub pETDuet-1 oporne na ampicylinę lub kanamycynę, aby umożliwić koekspresję wielu genów docelowych w tej samej komórce. Plazmid pETcoco-2 odporny na ampicylinę jest kompatybilny ze szczepami gospodarza pET dostarczającymi rzadkie kodony tRNA i/lub lizozym T7 na plazmidzie odpornym na chloramfenikol oraz z rekombinantami pET odpornymi na kanamycynę do celów koekspresji. pETcoco-2 może być również stosowany do koekspresji z rekombinantami pACYCDuet-1 z odpowiednimi szczepami gospodarza.
Other Notes
Sektas, M. i Szybalski, W. 2003. inNovations 14, 6.
Legal Information
NOVAGEN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Komercyjne wykorzystanie niniejszego Produktu wymaga uzyskania licencji komercyjnej od EMD Millipore Corporation. Użycie komercyjne obejmuje między innymi (1) użycie Produktu lub jego składników w produkcji; (2) użycie Produktu lub jego składników w celu świadczenia usług, dostarczania informacji lub danych innym osobom w zamian za wynagrodzenie; (3) użycie Produktu lub jego składników (lub ich pochodnych) do celów terapeutycznych, diagnostycznych lub profilaktycznych (w tym jako część urządzenia, chipa, testu lub innego produktu); lub (4) odsprzedaż Produktu lub jego składników, niezależnie od tego, czy taki Produkt lub jego składniki są odsprzedawane do użytku w badaniach. Żadne z postanowień zawartych w niniejszym dokumencie nie stanowi ani nie gwarantuje, że do korzystania z niniejszego Produktu nie są wymagane dodatkowe prawa osób trzecich.
Niniejszy produkt zawiera organizmy zmodyfikowane genetycznie (GMO). W UE GMO są regulowane odpowiednio dyrektywami 2001/18/WE i 2009/41/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz ich krajową implementacją w państwach członkowskich. Przepisy te zobowiązują MilliporeSigma do żądania pewnych informacji o użytkowniku i zakładzie, w którym przetwarzane są GMO. Clickhere for Enduser Declaration (EUD) Form
Niniejszy produkt zawiera organizmy zmodyfikowane genetycznie (GMO). W UE GMO są regulowane odpowiednio dyrektywami 2001/18/WE i 2009/41/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz ich krajową implementacją w państwach członkowskich. Przepisy te zobowiązują MilliporeSigma do żądania pewnych informacji o użytkowniku i zakładzie, w którym przetwarzane są GMO. Clickhere for Enduser Declaration (EUD) Form
Toksyczność: Wiele wartości toksyczności, patrz MSDS
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?