Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352202
Form:
solution
Recombinant:
expressed in E. coli
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócrecombinant
expressed in E. coli
Quality Segment
form
solution
manufacturer/tradename
Novagen®
storage condition
OK to freeze, avoid repeated freeze/thaw cycles
storage temp.
−20°C
General description
rLysozyme Solution contains a highlypurified and stabilized recombinant lysozymethat can be used for lysis of Gram-negativebacteria, such as E. coli. The enzyme catalyzes the hydrolysis of N-acetylmuramide linkages in bacterial cell walls. The specific activity of rLysozyme (1700 KU/mg) for E. coli lysis is 250 times greater than that of chicken egg white lysozyme. rLysozyme is optimally active at physiological pH. Very small amounts of rLysozyme (3–5 KU/g cell paste) enhance the efficiency of protein extraction withBugBuster, BugBuster HT, and PopCultureReagents. In the absence of protein extractionreagents, direct lysis of E. coli can be achieved by treatment of 1.0 gram cell paste with 45–60 KU rLysozyme. The product is supplied as a ready-to-use solution at a concentration range of 27–33 KU/µl in 50% glycerol containing 50 mM Tris-HCl, 0.1 M NaCl, 0.1 mM EDTA, 1 mM DTT, 0.1% TRITON X-100, pH 7.5. rLysozyme Solution is stable at –20°C.
Other Notes
One unit of rLysozyme is defined as the amount of enzyme necessary to cause a decrease of 0.025 A₄₅₀ unit per min at 25°C in a 1-ml suspension (1 mg/ml) of Tuner(DE3) cells in 0.5 x BugBuster diluted with 50 mM Tris-HCl, pH 7.5.
Legal Information
NOVAGEN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxicity: Standard Handling (A)
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
9002-93-1
CAS No.
9002-93-1
CAS No.
9002-93-1
CAS No.
Certyfikaty analizy (CoA)