Merck
70045-M
DNA pBAC4x-1 - Novagen
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.51
UNSPSC Code:
41106612
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
liquid
Quality Segment
manufacturer/tradename
Novagen®
storage condition
OK to freeze, avoid repeated freeze/thaw cycles
storage temp.
−20°C
General description
pBAC4x-1 to plazmid transferowy bakulowirusa przeznaczony do klonowania i koekspresji do czterech genów docelowych lub wielu kopii tego samego genu w komórkach owadów. Plazmid zawiera dwa promotory polh i dwa promotory p10, z których każdy znajduje się przed unikalnymi miejscami klonowania do sekwencyjnego wstawiania genów docelowych. Homologiczne promotory znajdują się w przeciwnych orientacjach, aby zminimalizować rekombinację. Plazmid jest kompatybilny z BacVector-1000, -2000 lub -3000 Triple Cut Virus DNA w celu zapewnienia niskiego tła transfekcji i wydajnego wykorzystania promotorów. Wektor zapewnia opcjonalną ekspresję C-końcowej sekwencji fuzyjnej His-Tag z prawostronnego promotora polh, umożliwiając odczyt wstawek we właściwej ramce odczytu. Unikalne miejsca restrykcji są zaznaczone na mapie okręgu. Poniżej przedstawiono region klonowania/ekspresji nici kodującej transkrybowanej z promotorów zgodnych z ruchem wskazówek zegara. Pochodzenie f1 jest zorientowane tak, że infekcja fagiem pomocniczym wytworzy wiriony zawierające jednoniciowy DNA, który odpowiada tej nici. Sekwencjonowanie jednoniciowego DNA pochodzącego z faga można przeprowadzić przy użyciu startera 1629DWN.
Legal Information
NOVAGEN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
This product is sold for internal research use only. Any commercial use of this product, its components, and/or any derivatives thereof (including but not limited to proteins produced using the product or its components) (together and hereinafter the “EMD Product”) requires signature of a written commercial use agreement with EMD Millipore Corporation or its successor-in-interest. Commercial use shall include but not be limited to: (1) use of the EMD Product to manufacture products for sale to third parties; (2) use of the EMD Product to provide services, information, or data to third parties in exchange for consideration; (3) use of the EMD Product for therapeutic, diagnostic or prophylactic purposes (including as part of a device, chip, assay or other product); or (4) resale of the EMD Product, whether or not such EMD Product is resold for research use. Nothing contained herein shall be deemed to represent or warrant that additional third party rights are not required for use of the EMD Product. Please direct any questions on these use restrictions to: licensing@milliporesigma.com.
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)