Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.54
UNSPSC Code:
12352200
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócmanufacturer/tradename
Novagen®
storage condition
OK to freeze, avoid repeated freeze/thaw cycles
shipped in
dry ice, wet ice
storage temp.
−20°C
General description
Zestaw do ligacji DNA zapewnia niezbędne składniki do wygodnej, powtarzalnej ligacji fragmentów DNA. Oddzielne roztwory wszystkich składników zapewniają maksymalną elastyczność i stabilność podczas przechowywania w temperaturze -20°C. Zestaw został zoptymalizowany i przetestowany pod kątem klonowania PCR, ligacji cDNA i produktów PCR do plazmidów i wektorów fagowych lambda oraz ligacji łączników. Jeden zestaw do ligacji DNA zawiera komponenty do 50 ligacji typu "blunt-end" lub "single-base overhang" lub do 500 ligacji typu "cohesive-end" od 2 do 4 zasad.
Legal Information
NOVAGEN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Wiele wartości toksyczności, patrz MSDS
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Zestaw do ligacji DNA - Novagen
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?