Przejdź do zawartości
681664
Agonista Wnt I w DMSO
The Wnt Agonist I in DMSO, also referenced under CAS 853220-52-7, controls the biological activity of Wnt. This small molecule/inhibitor is primarily used for Cancer applications.
Synonim(y):
2-Amino-4-(3,4-(metylenodioksy)benzyloamino)-6-(3-metoksyfenylo)pirymidyna, aktywator szlaku Wnt I w DMSO, Aktywator szlaku Wnt I w DMSO, 2-amino-4-(3,4-(metylenodioksy)benzyloamino)-6-(3-metoksyfenylo)pirymidyna
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C19H18N4O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
350.37
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
liquid
Storage condition:
OK to freeze, avoid repeated freeze/thaw cycles, desiccated (hygroscopic), protect from light
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
liquid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, avoid repeated freeze/thaw cycles, desiccated (hygroscopic), protect from light
shipped in
ambient
storage temp.
−70°C
SMILES string
NC1=NC(NCC2=CC=C(OCO3)C3=C2)=CC(C4=CC=CC(OC)=C4)=N1
InChI
1S/C19H18N4O3/c1-24-14-4-2-3-13(8-14)15-9-18(23-19(20)22-15)21-10-12-5-6-16-17(7-12)26-11-25-16/h2-9H,10-11H2,1H3,(H3,20,21,22,23)
InChI key
FABQUVYDAXWUQP-UHFFFAOYSA-N
General description
Przepuszczalny dla komórek, silny i selektywny aktywator sygnalizacji Wnt, który nie hamuje aktywności GSK-3β (IC50 >60 µM). Wykazano, że naśladuje działanie Wnt i indukuje aktywność transkrypcyjną zależną od β-kateniny i TCF (los komórek T) (EC50 = 700 nM w komórkach HEK-293T). Zgłoszono, że powoduje znaczne wady głowy podczas rozwoju embrionalnego Xenopus. Dostępna jest również stała postać tego związku (nr kat. 681665).
Biochem/physiol Actions
Odwracalny: tak
Przepuszczalność komórek: tak
Packaging
Pakowane w atmosferze gazu obojętnego
Physical form
Roztwór 25 mM (2 mg/228 µL) agonisty Wnt I (Cat. No. 681665) w DMSO.
Preparation Note
Po wstępnym rozmrożeniu, podzielić na porcje i zamrozić (-70°C). Podwielokrotności są stabilne przez okres do 6 miesięcy w temperaturze -70°C.
Other Notes
Liu, J., et al. 2005. Angew. Chem. Int. Ed.44, 1987.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Drażniący (B)
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)