Merck
681636-M
W-13, chlorowodorek
A cell-permeable and reversible calmodulin antagonist that inhibits myosin light chain kinase (IC50 = 58 µM) and Ca2+-calmodulin-dependent phosphodiesterase (IC50 = 68 µM).
Synonim(y):
N-(4-aminobutylo)-5-chloro-2-naftalenosulfonamid, HCl
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H17ClN2O2S · xHCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
312.81 (free base basis)
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
solid
Storage condition:
OK to freeze, desiccated (hygroscopic), protect from light
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, desiccated (hygroscopic), protect from light
color
white
solubility
water: 35 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[S](=O)(=O)(NCCCCN)c1cc2c(c(ccc2)Cl)cc1.Cl
InChI
1S/C14H17ClN2O2S.ClH/c15-14-5-3-4-11-10-12(6-7-13(11)14)20(18,19)17-9-2-1-8-16;/h3-7,10,17H,1-2,8-9,16H2;1H
InChI key
QKAALLVQBOLELJ-UHFFFAOYSA-N
General description
Przepuszczalny dla komórek i odwracalny antagonista kalmoduliny, który hamuje fosfodiesterazę zależną od Ca2+-kalmoduliny(IC50 = 68 µM) i kinazę łańcucha lekkiego miozyny (IC50 = 58 µM).
Biochem/physiol Actions
Docelowe IC50: 58 µM, 68 µM, przeciwko kinazie łańcucha lekkiego miozyny i fosfodiesterazie zależnej od Ca2+-kalmoduliny
Analysis Note
pojedynczy punkt metodą TLC
Other Notes
Hidaka, H., i Tanaka, T. 1983. Methods Enzymol. 102, 185.
Tanaka, T., et al. 1983. Pharmacol.26, 249.
Tanaka, T., and Hidaka, H. 1980. J. Biol. Chem. 255, 11078.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c