Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C21H19N5O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
357.41
MDL number:
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥97% (HPLC)
Form:
solid
Storage condition:
OK to freeze, protect from light
Produkt 676500-M nie jest obecnie dostępny w sprzedaży w Twoim kraju Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócNazwa produktu
Inhibitor VEGFR2/Flt3/c-Kit, The VEGFR2/Flt3/c-Kit Inhibitor, also referenced under CAS 796967-10-7, controls the biological activity of VEGFR2/Flt3/c-Kit. This small molecule/inhibitor is primarily used for Activators/Inducers applications.
Quality Segment
assay
≥97% (HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
off-white
solubility
ethanol: 10 mg/mL, DMSO: 100 mg/mL
storage temp.
2-8°C
General description
Przepuszczalny dla komórek związek 3-aminoindazolilomocznikowy, który działa jako silny i kompetycyjny względem ATP inhibitor VEGFR2/KDR (IC50 = 3 nM), a także Flt3 i cKit (IC50 = 4 do 20 nM). Wykazano, że blokuje indukowaną przez VEGF fosforylację VEGFR2 w fibroblastach mysich 3T3 in vitro (IC50 = 13 nM) i wykazuje dostępność doustną (AUC = 6,5 µM-h przy dawce doustnej 10 mg/kg u myszy CD-1) oraz skuteczność in vivo w mysim modelu obrzęku macicy indukowanego estradiolem (ED50 = 4 mg/kg p.o. u myszy balb/c).
Preparation Note
Po rekonstytucji, podzielić i zamrozić (-20°C). Roztwory podstawowe są stabilne przez okres do 6 miesięcy w temperaturze -20°C.
Other Notes
Dai, Y., et al. 2007. J. Med. Chem.50, 1584.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?