Przejdź do
658452
AG 126
A cell-permeable inhibitor of lipopolysaccharide (LPS)-induced synthesis of tumor necrosis factor-α and nitric oxide in murine peritoneal macrophages.
Synonim(y):
α-cyjano-(3-hydroksy-4-nitro)cynamonitryl
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Przewidywany termin wysyłki09 lipca 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
753,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H5N3O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
215.17
MDL number:
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
solid
Storage condition:
OK to freeze, protect from light
753,00 zł
Przewidywany termin wysyłki09 lipca 2026Szczegóły
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
yellow
solubility
DMSO: 5 mg/mL, DMF: soluble
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
[N+](=O)([O-])c1c(cc(cc1)C=C(C#N)C#N)O
InChI
1S/C10H5N3O3/c11-5-8(6-12)3-7-1-2-9(13(15)16)10(14)4-7/h1-4,14H
InChI key
DUQADSPERJRQBW-UHFFFAOYSA-N
General description
Przepuszczalny dla komórek inhibitor indukowanej przez lipopolisacharyd (LPS) syntezy czynnika martwicy nowotworów α i tlenku azotu w mysich makrofagach otrzewnowych. Blokuje indukowaną przez LPS fosforylację tyrozyny substratu białka p42MAPK/ERK2. Zmniejsza ekspresję iNOS i COX-2 w płucach szczurów poddanych działaniu karageniny. Blokuje indukowaną glukokortykoidami aktywność COX-2 w ludzkich komórkach owodniowych (IC50 = 15,38 µM).
Biochem/physiol Actions
Docelowy IC50: 15,38 µM w blokowaniu aktywności COX-2 indukowanej glukokortykoidami w ludzkich komórkach owodniowych
Główny cel
Aktywność COX-2
Odwracalny: nie
Produkt nie konkuruje z ATP.
Przepuszczalność komórek: tak
Other Notes
Cuzzocrea, S., et al. 2000. Am. J. Pathol.157, 145.
Zakar, T., et al. 1999. Can. J. Physiol. Pharmacol.77, 138.
Kan, H., et al. 1996. Mol. Pharmacol.50, 1139.
Novogrodsky, A., et al. 1994. Science264, 1319.
Ze względu na charakter materiałów niebezpiecznych w tej przesyłce, do zamówienia mogą zostać doliczone dodatkowe opłaty za wysyłkę. Niektóre rozmiary mogą być zwolnione z dodatkowych opłat za wysyłkę materiałów niebezpiecznych. Aby uzyskać więcej informacji na temat tych opłat, należy skontaktować się z lokalnym biurem sprzedaży.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Toksyczny (F)
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
658395121765121767
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥94% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
form
solid
form
solid
form
solid
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
solubility
DMSO: 5 mg/mL, DMF: soluble
solubility
DMSO: 100 mg/mL, ethanol: 50 mg/mL, acetic acid: soluble
solubility
DMSO: 10 mg/mL
solubility
DMSO: 10 mg/mL
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3