The Hemacolor Stain Set does not recommend the use of coverslips as they result in stain fading. However, options for viewing the slides include placing immersion oil directly on the smear, viewing under the microscope, and storing the slides at room temperature in the dark. Alternatively, coverslips can be placed on top of the slide without using mounting media.
Wybierz wielkość
Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41116121
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócapplication(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
room temp
Application
HARLECO® Kompletny zestaw barwników do szybkiego barwienia różnicowego komórek krwi obwodowej
Przygotowany z barwników certyfikowanych przez Biological Stain Commission (BSC)
Do użytku w diagnostyce in vitro.
Do użytku profesjonalnego.
Kompletny zestaw barwników do szybkiego barwienia różnicowego komórek krwi obwodowej. Podobne wyniki jak w przypadku barwnika Wright/Wright-Giemsa.
Do użytku w diagnostyce in vitro.
Do użytku profesjonalnego.
Kompletny zestaw barwników do szybkiego barwienia różnicowego komórek krwi obwodowej. Podobne wyniki jak w przypadku barwnika Wright/Wright-Giemsa.
Other Notes
Methanol fixative, eosin stain and methylene blue stain.
Legal Information
HARLECO is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
HEMACOLOR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
target_organs
Eyes,Central nervous system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
-
What would be an appropriate mounting media for staining thin blood smears using product number 65044-93 T?