Przejdź do
650277-M
Trypsyna, bydlęca, MS Grade
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 set
Dostępne do wysyłki DZISIAJzKuehne + Nagel Sp. z o.o.
1290,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.25
UNSPSC Code:
12352202
Specific activity:
≥7500 BAEE units/mg protein
1290,00 zł
Dostępne do wysyłki DZISIAJSzczegóły
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
Proteomics Grade
Quality Segment
form
lyophilized
specific activity
≥7500 BAEE units/mg protein
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
foreign activity
Chymostrypsin <3 BTEE units/mg solid
storage temp.
−20°C
General description
Chemicznie zmodyfikowana trypsyna, która jest odporna na autolizę i degradację. Trypsyna specyficznie hydrolizuje amidy, peptydy i białka po stronie C-końca reszt argininy i lizyny. Ta trypsyna klasy spektrometrii mas jest metylowana, poddana obróbce TPCK i oczyszczona metodą powinowactwa. Została specjalnie zaprojektowana do trawienia białek w celu sekwencjonowania i analizy fragmentów peptydów za pomocą spektrometrii mas. Stosunek trypsyny do białka od 1:100 do 1:20 jest zalecany dla protokołów spektrometrii mas. Uwaga: 1 zestaw = 5 x 20 µg zmodyfikowanej trypsyny i 1 ml buforu do zawieszania.
Preparation Note
Po rekonstytucji podzielić na porcje i zamrozić (-°C). Niewykorzystane roztwory podstawowe zachowują stabilność przez okres do 2 tygodni w temperaturze -70°C. Unikać cykli zamrażania/rozmrażania roztworu.
Other Notes
Henzel, W.J., et al. 1993. PNAS90, 5011.
Rice, R.H., et al. 1977. Biochim Biophys Acta492, 316.
Jedna jednostka BAEE jest definiowana jako ilość enzymu wymagana do wytworzenia ΔA253 o wartości 0,001 na minutę w objętości reakcji 3,2 ml przy pH 7,6 w temperaturze 25°C.
Jedna jednostka BTEE jest definiowana jako ilość enzymu wymagana do hydrolizy 1 µmol BTEE na minutę w temperaturze 25°C, pH 7,8.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Wiele wartości toksyczności, patrz MSDS (O)
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)