, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18H21N5O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
355.39
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
NACRES:
NA.51
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
solid
Storage condition:
OK to freeze, protect from light
Produkt 648485-M nie jest obecnie dostępny w sprzedaży w Twoim kraju Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
white
solubility
DMSO: 50 mg/mL, clear, colorless
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[n]2(c3c(nc2)N(C(=O)N(C3=O)C)C)CC(=O)Nc1ccc(cc1)C(C)C
InChI
1S/C18H21N5O3/c1-11(2)12-5-7-13(8-6-12)20-14(24)9-23-10-19-16-15(23)17(25)22(4)18(26)21(16)3/h5-8,10-11H,9H2,1-4H3,(H,20,24)
InChI key
HEQDZPHDVAOBLN-UHFFFAOYSA-N
General description
A cell-permeable and selective TRPA1 antagonist that reversibly antagonizes AITC- and formalin-evoked calcium influx (IC50 = 6.2 µM and 5.3 µ M, respectively), and blocks AITC- and formalin-induced inward and outward currents in TRPA1-expressing HEK293 cells in a patch-clamp assay. It demonstrates activity towards rat and mouse TRPA1 orthologues, but does not block currents mediated by TRPV1, TRPV3, TRPV4, hERG, or NaV1.2 channels. This compound is also shown to block TRPA1 activation induced by formalin in cultured rat DRG neurons, and attenuate pain-related responses to formalin in rats (300 mg/kg, i.p.), in vivo.
Other Notes
Taylor-Clark, T., et al. 2008. Mol. Pharmacol.73, 274.
McNamara, C., et al. 2007. Proc. Natl. Acad. Sci. U S A.104, 13525.
McNamara, C., et al. 2007. Proc. Natl. Acad. Sci. U S A.104, 13525.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxicity: Standard Handling (A)
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
No data available
flash_point_c
No data available