Pozwól nam pomócassay
≥95% (SDS-PAGE)
Quality Segment
form
lyophilized
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
solubility
urea/Tris buffer (0.02 M Tris, HCl, pH 7.5, 7 M urea, 5 mM EDTA, 15 mM 2-mercaptoethanol): 1 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
General description
Natywna troponina I oczyszczona z ludzkiego serca. Podjednostka hamująca troponiny, która wiąże się z aktyną przy braku Ca2+, hamując w ten sposób aktywność ATPazy aktomiozyny. Obecność hcTnI w osoczu została wykorzystana do wczesnego wykrywania zawału mięśnia sercowego. Przydatny jako standard w testach immunologicznych i jako immunogen do produkcji surowic odpornościowych. Przydatny również jako znacznik do jodowania.
Physical form
Liofilizowany z 10 mM HCl.
Preparation Note
Po rekonstytucji, podzielić i zamrozić (-20°C). Roztwory podstawowe są stabilne przez okres do 6 miesięcy w temperaturze -20°C.
Przygotowany z tkanek osób, u których certyfikowane testy wykazały ujemny wynik na obecność HBsAg oraz przeciwciał przeciwko HIV i HCV.
Other Notes
Falahati, A., et al. 1999. Am. Heart J. 137, 332.
Mangano, D.T. 1994. Anesthesiology 81, 1317.
Mangano, D.T. 1994. Anesthesiology 81, 1317.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)