Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C22H30FN3O7
Masa cząsteczkowa:
467.49
NACRES:
NA.54
UNSPSC Code:
12352200
Form:
liquid
Storage condition:
OK to freeze, protect from light
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
form
liquid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
General description
W przypadku stosowania z oczyszczonym rekombinowanym enzymem wymagana jest wstępna obróbka esterazą.
Biochem/physiol Actions
Odwracalny: nie
Primary Target
apoptoza za pośrednictwem Fas w komórkach Jurkat i śmierć komórek indukowana staurosporyną w komórkach nabłonka rogówki
apoptoza za pośrednictwem Fas w komórkach Jurkat i śmierć komórek indukowana staurosporyną w komórkach nabłonka rogówki
Produkt nie konkuruje z ATP.
Przepuszczalność komórek: tak
Packaging
Pakowane w atmosferze gazu obojętnego
Physical form
Roztwór 10 mM (1 mg w 214 µl) inhibitora kaspazy I nr kat. No. 627610 w DMSO.
Preparation Note
Po wstępnym rozmrożeniu pobrać porcję, przedmuchać gazem obojętnym i zamrozić (-20°C).
Analysis Note
Pojedynczy punkt TLC
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Drażniący (B)
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
188.6 °F - (refers to pure substance)
flash_point_c
87 °C - (refers to pure substance)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?