Przejdź do
620-M
Roztwór barwnika Giemsa Zmodyfikowana mieszanka lazuru
HARLECO® Polychromatic stain used primarily with Wright Stain to stain blood cells and bone marrow specimens
Giemsa Stain Solution Modified Azure Blend
Synonim(y):
Hematology Stain
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41116121
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
form
liquid
transition temp
flash point 11 °C
λmax
520-530 nm (Eosin), 645-655 nm (Azure)
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
15-25°C
Application
HARLECO® Barwnik polichromatyczny stosowany głównie z barwnikiem Wrighta do barwienia komórek krwi i próbek szpiku kostnego.
Przygotowany z barwników certyfikowanych przez Biological Stain Commission (BSC)
Do użytku w diagnostyce in vitro.
Do użytku profesjonalnego.
Barwnik polichromatyczny stosowany głównie z barwnikiem Wrighta do barwienia komórek krwi i próbek szpiku kostnego. Ma wiele innych zastosowań w mikrobiologii i barwieniu histologicznym.
Rozcieńczyć 50 objętościami wody destylowanej lub buforu bezpośrednio przed użyciem.
Legal Information
HARLECO is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
target_organs
Eyes,Central nervous system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
51.8 °F
flash_point_c
11 °C
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
67-56-1
CAS No.
Certyfikaty analizy (CoA)
Active Filters
  1. 1 Ratings-only review