Przejdź do
6.18583
Roztwór wodorotlenku tetrabutyloamoniowego
0.1 N in toluene/methanol
Synonim(y):
Tetrabutylammonium hydroxide solution
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(CH3CH2CH2CH2)4N(OH)
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
259.47
UNSPSC Code:
12352119
Beilstein/REAXYS Number:
3571228
MDL number:
Concentration:
0.1 N in toluene/methanol
Form:
solution
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
solution
Quality Segment
concentration
0.1 N in toluene/methanol
SMILES string
[OH-].CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
InChI
1S/C16H36N.H2O/c1-5-9-13-17(14-10-6-2,15-11-7-3)16-12-8-4;/h5-16H2,1-4H3;1H2/q+1;/p-1
InChI key
VDZOOKBUILJEDG-UHFFFAOYSA-M
Application
  • Supramolekularne sieci polimerowe: Wodorotlenek tetrabutyloamoniowy służy jako kluczowy składnik w syntezie wysoce wytrzymałych supramolekularnych sieci polimerowych, usieciowanych przez metalocykle, oferując potencjalne postępy w materiałoznawstwie i inżynierii (Li et al., 2024).
  • Biomedyczne zastosowania hydrożelu: Związek ten ułatwia rozwój reagujących na pH mikrogranulek hydrożelowych celuloza/jedwab/Fe(3)O(4), zaprojektowanych do ukierunkowanego dostarczania leków i innych zastosowań biomedycznych, demonstrując swoją wszechstronność w innowacjach w dziedzinie opieki zdrowotnej (Lee et al., 2024).
Still not finding the right product?
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 2
target_organs
Eyes,Central nervous system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
67-56-1
CAS No.
Certyfikaty analizy (CoA)