Przejdź do
6.18550
Trietyloamina
Synonim(y):
Triethylamine
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(C2H5)3N
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
101.19
UNSPSC Code:
12352116
MDL number:
Technique(s):
HPLC: suitable
Bp:
89.3 °C (192.7 °F)
Vapor pressure:
72 hPa ( 20 °C)
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor density
3.48 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
72 hPa ( 20 °C)
form
liquid
expl. lim.
1.2-9.3 % (v/v)
technique(s)
HPLC: suitable
pH
(12.7 at 100 g/l at 15 °C (59 °F))
bp
89.3 °C (192.7 °F)
solubility
water: soluble (112.4 g/l at 20 °C (68 °F))
density
0.72 g/cm3 (at 25 °C (77 °F))
suitability
suitable for chromatography
application(s)
general analytical
SMILES string
N(CC)(CC)CC
InChI
1S/C6H15N/c1-4-7(5-2)6-3/h4-6H2,1-3H3
InChI key
ZMANZCXQSJIPKH-UHFFFAOYSA-N
General description
Trietyloamina jest stosowana jako odczynnik fazy ruchomej w chromatografii cieczowej z odwróconymi fazami w celu dezaktywacji wolnych grup silanolowych obecnych w fazie stacjonarnej. Może być również stosowana jako micelarna faza ruchoma.
Application
Trietyloamina może być stosowana jako:
  • Przyjazny dla środowiska składnik fazy ruchomej w technice chromatografii cieczowej do rozdzielania leków przeciwbólowych i przeciwgorączkowych, takich jak propyfenazon, kofeina, paracetamol i jego zanieczyszczenie degradacyjne 4-aminofenol.
  • Składnik fazy ruchomej do oznaczania poliamin w polimerach termoutwardzalnych.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Trietyloamina
signalword
Danger
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
flash_point_f
12.2 °F - closed cup
flash_point_c
-11 °C - closed cup
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3