Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(CH3CH2CH2CH2)4N(OH)
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
259.47
UNSPSC Code:
12352119
Beilstein/REAXYS Number:
3571228
MDL number:
Concentration:
10% in methanol
Form:
solution
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócform
solution
Quality Segment
concentration
10% in methanol
SMILES string
[OH-].CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
InChI
1S/C16H36N.H2O/c1-5-9-13-17(14-10-6-2,15-11-7-3)16-12-8-4;/h5-16H2,1-4H3;1H2/q+1;/p-1
InChI key
VDZOOKBUILJEDG-UHFFFAOYSA-M
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Roztwór wodorotlenku tetrabutyloamoniowego
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?