, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H17NaO3S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
216.27
UNSPSC Code:
12161902
MDL number:
Grade:
reagent grade
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócgrade
reagent grade
Quality Segment
product line
LiChropur™
SMILES string
[Na+].[S](=O)(=O)([O-])CCCCCCCC
InChI
1S/C8H18O3S.Na/c1-2-3-4-5-6-7-8-12(9,10)11;/h2-8H2,1H3,(H,9,10,11);/q;+1/p-1
InChI key
HRQDCDQDOPSGBR-UHFFFAOYSA-M
Application
- Oznaczanie megluminy w preparatach farmaceutycznych z wykorzystaniem wysokosprawnej chromatografii cieczowej...: Niniejsze badania przedstawiają metodę oznaczania megluminy w preparatach farmaceutycznych z wykorzystaniem wysokosprawnej chromatografii cieczowej (HPLC). Sól sodowa kwasu oktano-1-sulfonowego jest stosowana jako środek parujący jony w celu poprawy separacji i wykrywania megluminy. Badanie wykazało skuteczność i niezawodność tego podejścia w analizie farmaceutycznej, zapewniając cenny wgląd w jego zastosowanie w kontroli jakości i analizie receptur (Jasprica et al., 2011).
Legal Information
LiChropur is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Klasa składowania
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c