Przejdź do
6.18387
Kwas pikrynowy
purified grade
Synonim(y):
Picric acid, 2,4,6-Trinitrophenol, PA
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(O2N)3C6H2OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
229.10
UNSPSC Code:
12352106
Beilstein/REAXYS Number:
423400
Colour Index Number:
10305
MDL number:
Grade:
purified grade
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
purified grade
Quality Segment
expl. lim.
0.01 %
mp
122-123 °C (dried material) (lit.)
SMILES string
Oc1c(cc(cc1[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H3N3O7/c10-6-4(8(13)14)1-3(7(11)12)2-5(6)9(15)16/h1-2,10H
InChI key
OXNIZHLAWKMVMX-UHFFFAOYSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Kwas pikrynowy
pictograms
Exploding BombSkull and crossbones
signalword
Danger
Klasa składowania
4.1A - Other explosive hazardous materials
flash_point_f
302.0 °F
flash_point_c
150 °C
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Expl. 1.1