Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
SMILES string
O(CCO)CCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C14H30O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-13-16-14-12-15/h15H,2-14H2,1H3
InChI key
SFNALCNOMXIBKG-UHFFFAOYSA-N
Legal Information
Brij is a registered trademark of Croda International PLC
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Brij 35
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
>300.2 °F
flash_point_c
> 149 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?