Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 mL | Sprawdź dostępność w koszyku | 650,00 zł |
Informacje o tej pozycji
biological source
(Chemical)
Quality Segment
description
RTECS - DV2300000
form
liquid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
clearlight brown
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Nc1c(cc(cc1C)c2cc(c(c(c2)C)N)C)C
InChI
1S/C16H20N2/c1-9-5-13(6-10(2)15(9)17)14-7-11(3)16(18)12(4)8-14/h5-8H,17-18H2,1-4H3
InChI key
UAIUNKRWKOVEES-UHFFFAOYSA-N
General description
Physical form
Preparation Note
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| form liquid | form liquid | form liquid | form powder |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| biological source (Chemical) | biological source (Chemical) | biological source (Chemical) | biological source - |
| storage condition OK to freeze, protect from light | storage condition OK to freeze, protect from light | storage condition do not freeze, protect from light | storage condition - |
| description RTECS - DV2300000 | description RTECS - DV2300000 | description RTECS - DV2300000 | description - |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 4 - Carc. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
54827-17-7