Przejdź do
5980-OP
Chlorek magnezu
OmniPur® Grade, complexometric: 99.0-102.0%
Synonim(y):
Magnesium chloride hexahydrate
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
MgCl2 · 6H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
203.30
UNSPSC Code:
12352101
NACRES:
NA.21
MDL number:
Grade:
reagent grade
Form:
crystals
grade
reagent grade
form
crystals
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
color
white
shipped in
ambient
SMILES string
O.O.O.O.O.O.Cl[Mg]Cl
InChI
1S/2ClH.Mg.6H2O/h2*1H;;6*1H2/q;;+2;;;;;;/p-2
InChI key
DHRRIBDTHFBPNG-UHFFFAOYSA-L
General description
Molecular Biology Grade.
Test (kompleksometryczny): 99,0-102,0%
DNAza: nie wykryto
Metale ciężkie (jako Pb): ≤0,0005%
Nierozpuszczalne: ≤,005%
Żelazo (Fe): ≤0,0005%
Azotan (NO3): ≤0.001%
Fosforan (PO4): ≤0,0005%
Proteaza: nie wykryto
RNAza: nie wykryto
Siarczan (SO4): ≤0,002%
Przeznaczony wyłącznie do użytku laboratoryjnego i produkcyjnego. Nie jest przeznaczony do leków, żywności ani użytku domowego.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
OMNIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Szkodliwy (C)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Chlorek magnezu
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c