Przejdź do
5.89585
1-Propanol
99.7%, anhydrous
Synonim(y):
Propyl alcohol
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
492,00 zł
1 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
968,00 zł
2 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1670,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3CH2CH2OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
60.10
NACRES:
NA.22
UNSPSC Code:
12191601
Beilstein/REAXYS Number:
1098242
MDL number:
Assay:
99.7%
Grade:
anhydrous
Bp:
97 °C (lit.)
Vapor pressure:
10 mmHg ( 147 °C), 14.9 mmHg ( 20 °C)
492,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
anhydrous
Quality Segment
vapor density
2.1 (vs air)
vapor pressure
10 mmHg ( 147 °C), 14.9 mmHg ( 20 °C)
assay
99.7%
autoignition temp.
700 °F
expl. lim.
13.7 %
refractive index
n20/D 1.384 (lit.)
bp
97 °C (lit.)
mp
−127 °C (lit.)
density
0.804 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCCO
InChI
1S/C3H8O/c1-2-3-4/h4H,2-3H2,1H3
InChI key
BDERNNFJNOPAEC-UHFFFAOYSA-N
General description
Our anhydrous solvents deliver exceptionally low water content, making them the ideal choice for moisture-sensitive laboratory applications. Packaged in the exclusive Sure/Seal septum bottle system, they are reliably protected against moisture ingress from first use to last drop. The innovative Sure/Seal closure combines an advanced plug-style liner with an airtight elastomer and crimp cap design to ensure consistent product integrity. Three unique liner materials provide optimal chemical compatibility across a broad range of solvents. Sure/Seal packaging is proven to maintain anhydrous conditions even after repeated punctures. With more than 70 products across all major solvent families, available in pack sizes from 100 mL to 2 L, the portfolio meets virtually every laboratory need. By choosing ready-to-use anhydrous solvents in Sure/Seal packaging, researchers eliminate the need for time-consuming and hazardous in-house solvent drying and distillation - saving time, reducing risk, and improving reproducibility.
Application
Anhydrous solvents in Sure/Seal packaging are essential wherever water contamination would compromise experimental results. They are widely used in moisture-sensitive applications such as organic synthesis - including Grignard reactions, organometallic chemistry, and catalysis - as well as in peptide, oligonucleotide, and pharmaceutical synthesis.
Legal Information
Sure/Seal is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1-Propanol
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
flash_point_f
71.6 °F - closed cup
flash_point_c
22 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
71-23-8
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)