Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352200
Form:
lyophilized
Storage condition:
OK to freeze, desiccated (hygroscopic), protect from light
Quality Segment
form
lyophilized
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, desiccated (hygroscopic), protect from light
solubility
water: soluble
shipped in
wet ice
storage temp.
−70°C
General description
Krótki, przepuszczalny dla komórek heksameryczny oligonukleotyd fosforotioanowy (PS-ODN) naśladujący telomery, który hamuje aktywność telomerazy w lizatach komórkowych i wydłuża czas podwojenia komórek in vitro i in vivo w stężeniach poniżej 2,5 µM. Uwaga: 150 nmol = 285 µg.
M.W. ~1900.
Biochem/physiol Actions
Główny cel
Aktywność telomerazy w lizatach komórkowych
Aktywność telomerazy w lizatach komórkowych
Odwracalny: nie
Produkt konkuruje z ATP.
Przepuszczalność komórek: tak
Packaging
Pakowane w atmosferze gazu obojętnego
Other Notes
5′-d(TTAGGG)-3′
Mata, J.E., et al. 1997. Toxicol. Appl. Pharmacol. 144, 189.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Działa szkodliwie i rakotwórczo / teratogennie (E)
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c