Merck
580222
Inhibitor agregacji Tau, ATPZ, Cpd16
Synonim(y):
5-amino-3-(4-chlorofenylo)-N-cyklopropylo-4-okso-3,4-dihydrotieno[3,4-d]pirydazyno-1-karboksyamid
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16H13ClN4O2S
Masa cząsteczkowa:
360.82
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352200
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
OK to freeze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
≥95% (HPLC)
Quality Segment
form
powder
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
color
orange
solubility
DMSO: 50 mg/mL
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
General description
Rozpuszczalny w wodzie (32 µM w wodzie), przepuszczalny dla BBB inhibitor agregacji tau ATPZ (aminotienopirydyna), który wykazywał IC50 na poziomie 8,1 µM w teście składania tau indukowanym heparyną (monitorowanym przez wiązanie tioflawiny-T i fluorescencję), a następnie został zwalidowany in vitro w celu zmniejszenia tworzenia fibryli tau (fragment tau K18PL i pełnej długości tau40) o > 50% w testach sedymentacyjnych. Wykazał również bardzo dobry stosunek B/P (1,6) w pełnym badaniu PK na myszach z dobrą biodostępnością po podaniu doustnym i dobrą stabilnością metaboliczną. Nie zaobserwowano cytotoksyczności w stężeniu do 100 µM w komórkach HEK-293.
Rozpuszczalny w wodzie (32uM w wodzie), przepuszczalny dla BBB inhibitor agregacji tau ATPZ (aminotienopirydyna), który wykazywał IC50 na poziomie 8,1uM w teście składania tau indukowanym heparyną (monitorowanym przez wiązanie tioflawiny-T i fluorescencję), a następnie został zwalidowany in vitro w celu zmniejszenia tworzenia fibryli tau (fragment tau K18PL i pełnej długości tau40) o > 50% w testach sedymentacyjnych. Wykazał również bardzo dobry stosunek B/P (1,6) w pełnym badaniu PK na myszach z dobrą biodostępnością po podaniu doustnym i dobrą stabilnością metaboliczną. Nie zaobserwowano cytotoksyczności w stężeniu do 100uM w komórkach HEK-293.
Preparation Note
Po rekonstytucji, podzielić i zamrozić (-20°C). Roztwory podstawowe są stabilne przez okres do 3 miesięcy w temperaturze -20°C.
Other Notes
Ballatore, C., et al. 2010. J. Med. Chem.53, 3739.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c