Przejdź do zawartości
574597-M
Przeciwko dysmutazie ponadtlenkowej (enzym Cu/Zn) Sheep pAb
liquid, Calbiochem®
Synonim(y):
Anty-SOD
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
Clone:
polyclonal
Species reactivity:
mouse, rat, human, monkey
Application:
Citations:
-
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
sheep
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
form
liquid
contains
≤0.1% sodium azide as preservative
species reactivity
mouse, rat, human, monkey
manufacturer/tradename
Calbiochem®
availability
not available in Canada,
storage condition
OK to freeze, avoid repeated freeze/thaw cycles
isotype
IgG
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
General description
Anty-Superoxide Dismutase Sheep pAb jest zatwierdzony do stosowania w WB, immunoelektroforezie, zamrożonych skrawkach, skrawkach parafinowych, skrawkach swobodnie pływających do wykrywania dysmutazy ponadtlenkowej.
Dysmutaza ponadtlenkowa Cu/Zn (SOD (Cu/Zn)) jest homodimerycznym metaloenzymem organizmów tlenowych, składającym się z podjednostek o masie ~16 kDa. Występuje w różnych typach komórek, w tym w erytrocytach, wątrobie i mózgu, służy do ochrony komórek przed uszkodzeniem oksydacyjnym wolnych rodników poprzez katalizowanie konwersji anionów ponadtlenkowych (O2-) do tlenu cząsteczkowego (O2) i nadtlenku wodoru (H2O2).
Owcze przeciwciało poliklonalne oczyszczone metodą chromatografii jonowymiennej DEAE. Rozpoznaje białko dysmutazy ponadtlenkowej Cu/Zn.
Rozpoznaje Cu/Zn SOD w czerwonych krwinkach. Nie reaguje krzyżowo z SOD Mn.
Immunogen
Człowiek
wysoko oczyszczony SOD Cu/Zn z ludzkich erytrocytów.
Application
Immunoblotting (1:1000)
Immunoelektroforeza (patrz komentarze)
Skrawki mrożone (patrz komentarze)
Skrawki parafinowe (patrz komentarze)
Skrawki swobodnie pływające (patrz komentarze)
Packaging
Należy zapoznać się z etykietą fiolki, aby uzyskać informacje o stężeniu specyficznym dla partii.
Physical form
W soli fizjologicznej buforowanej glicyną, pH 7,4.
Preparation Note
Po wstępnym rozmrożeniu, podzielić i zamrozić (-20°C).
Analysis Note
Kontrola pozytywna
Lizat ludzkich krwinek czerwonych
Other Notes
Pasinelli, P., et al. 1998. Proc. Natl. Acad. Sci. USA95, 15763.
To przeciwciało jest monospecyficzne, jak określono metodą immunoelektroforezy wobec lizatu ludzkich krwinek czerwonych i potwierdzono metodą immunodyfuzji wobec lizatu ludzkich krwinek czerwonych i znanego przeciwciała anty-SOD (Cu/Zn). Nie wykazuje reaktywności krzyżowej z SOD (Mn) przez podwójną dyfuzję lub z ludzką surowicą. To przeciwciało jest odpowiednie do stosowania z swobodnie pływającymi, zamrożonymi lub zatopionymi w parafinie skrawkami, gdy jest stosowane w immunohistochemii. Zmienne związane z warunkami testu będą dyktować właściwe rozcieńczenie robocze.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)