Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 mg | Dostępne do wysyłki DZISIAJzKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 311,00 zł |
Informacje o tej pozycji
311,00 zł
Dostępne do wysyłki DZISIAJSzczegóły
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
white
solubility
DMSO: 50 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
O=C1NC2=CC=CC=C2N1C3CCN(CCCC(C4=CC=C(F)C=C4)C5=CC=C(F)C=C5)CC3
InChI
1S/C28H29F2N3O/c29-22-11-7-20(8-12-22)25(21-9-13-23(30)14-10-21)4-3-17-32-18-15-24(16-19-32)33-27-6-2-1-5-26(27)31-28(33)34/h1-2,5-14,24-25H,3-4,15-19H2,(H,31,34)
InChI key
YVUQSNJEYSNKRX-UHFFFAOYSA-N
General description
Packaging
Preparation Note
Other Notes
Nelson, E.A., et al. 2011. Blood117, 3421.
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥98% (HPLC) | assay - | assay - | assay - |
| form solid | form - | form - | form - |
| manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename EDQM | manufacturer/tradename - |
| Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level - | Quality Level 300 |
| storage temp. −20°C | storage temp. - | storage temp. 2-8°C | storage temp. - |
| storage condition OK to freeze, protect from light | storage condition - | storage condition - | storage condition - |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c