Merck
572636
SU6656
InSolution, ≥95%, inhibitor of Src-family protein tyrosine kinases
Synonim(y):
InSolution SU6656
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C19H21N3O3S
Masa cząsteczkowa:
371.45
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352200
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
liquid
Storage condition:
OK to freeze, desiccated (hygroscopic), protect from light
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
liquid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, desiccated (hygroscopic), protect from light
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
General description
Silny inhibitor białkowych kinaz tyrozynowych z rodziny Src. Hamuje Src (IC50 = 280 nM), a także blisko spokrewnione kinazy Fyn (IC50 = 170 nM), Yes (IC50 = 20 nM) i Lyn (IC50 = 130 nM). Hamowanie jest konkurencyjne w stosunku do ATP. Ma tylko trywialny wpływ na Lck (IC50 = 6,88 µM). Nie wpływa na aktywność kinazy receptora PDGF-β (IC50 > 10 µM) i kinazy receptora IGF-1 (IC50 gt; 20 µM).
Biochem/physiol Actions
Docelowe IC50: 280 nM hamujące Src
Odwracalny: tak
Produkt konkuruje z ATP.
Przepuszczalność komórek: tak
Packaging
Pakowane w atmosferze gazu obojętnego
Physical form
Roztwór SU6656 o stężeniu 10 mM (500 µg/135 µl) (nr kat. 572635) w DMSO.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Drażniący (B)
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
188.6 °F - closed cup - (Dimethylsulfoxide)
Temperatura zapłonu (°C)
87 °C - closed cup - (Dimethylsulfoxide)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)